Principaux documents
ENAH11DD203F
Enamine
methyl 6-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-9-3-2-8(12)6-7(9)4-5-13-10;/h2-6H,12H2,1H3;1H
Clé InChI
QLAOASQWGZCYRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722233
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722233