Principaux documents
ENAH11DD201D
Enamine
(2R)-2-amino-N,N-dimethyl-3-phenylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R)-2-amino-N,N-dimethyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-13(2)11(14)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8,12H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
BXCGVAOWUFKCRN-SNVBAGLBSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722164
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722164