Principaux documents
ENAH11DD1FF2
Enamine
benzyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.76
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c16-9-12-8-14-6-7-15(12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14,16H,6-10H2;1H
Clé InChI
QZXGMZXWHWGKHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721061
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721061