Principaux documents
ENAH11DD1F90
Enamine
(2,4-dimethylphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.77
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-11-8-9-14(12(2)10-11)15(16)13-6-4-3-5-7-13;/h3-10,15H,16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JLTHKPNILNLNGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721701
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721701