Principaux documents
ENAH11DD1F2C
Enamine
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(3-cyano-2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FN2O3/c11-9-5(3-7(13)10(15)16)1-2-8(14)6(9)4-12/h1-2,7,14H,3,13H2,(H,15,16)
Clé InChI
UEXAMVGOPJRRHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723771