Principaux documents
ENAH11DD1CE0
Enamine
2,3-dimethoxy-3-oxopropanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dimethoxy-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8O5/c1-9-3(4(6)7)5(8)10-2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
ADLPNADGKPULBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718194
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718194