Principaux documents
ENAH11DD1C9E
Enamine
6-chloro-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H16ClN/c1-8-7-12(2,3)14-11-5-4-9(13)6-10(8)11/h4-6,8,14H,7H2,1-3H3
Clé InChI
VCTLDFGBJHDENN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717046