Key Documents
ENAH11DD1C59
Enamine
4-[(5-bromopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3/c13-9-3-6-11(14-7-9)17-10-4-1-8(2-5-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
OGGQOULELPJGEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720040
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720040