Principaux documents
ENAH11DD1C2F
Enamine
2-phenylcyclopent-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Pf
72-73
Iupac Name
2-phenylcyclopent-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-7H,4,8H2
Clé InChI
VHRGUJICHLPTDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719881
Melting Point
72-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719881