Principaux documents
ENAH11DD1B3A
Enamine
rac-2-[(3R,4S)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl]acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((3R,4S)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c7-2-1-5-3-8-4-6(5)9;/h5-6,8-9H,1,3-4H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
ILSRVGMJHSZPOX-KGZKBUQUSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719143