Principaux documents
ENAH11DD1A6C
Enamine
4-methanesulfonyl-5-methylfuran-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.27
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-(methylsulfonyl)furan-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO5S2/c1-4-5(13(2,8)9)3-6(12-4)14(7,10)11/h3H,1-2H3,(H2,7,10,11)
Clé InChI
HMOLUHNUJSRTKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718376
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718376