Principaux documents
ENAH11DD19E6
Enamine
[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-6-7(4-8-2)5-9-10(6)3;;/h5,8H,4H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
SMZPKQWYMLUXFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719370
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719370