Principaux documents
ENAH11DD19DA
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-2-hydroxybenzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.74
Numéro MDL:
Pf
275-276
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)phenyl)-2-hydroxybenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14N2O2.ClH/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)16-14(18)12-3-1-2-4-13(12)17;/h1-8,17H,9,15H2,(H,16,18);1H
Clé InChI
OPIVYVOONBZARD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719242
Melting Point
275-276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719242