Principaux documents
ENAH11DD1948
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H4F3NS2/c7-6(8,9)4-2-12-1-3(4)5(10)11/h1-2H,(H2,10,11)
Clé InChI
UJUCCVFLBQMXCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716970
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716970