Principaux documents
ENAH11DD17FD
Enamine
2-amino-3-(1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-6(7(10)11)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4,6,9H,3,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
SDMNFUKYUGGKNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732