Principaux documents
ENAH11DD171C
Enamine
6-(aminomethyl)spiro[3.5]nonan-5-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.73
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(aminomethyl)spiro[3.5]nonan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c11-7-8-3-1-4-10(9(8)12)5-2-6-10;/h8-9,12H,1-7,11H2;1H
Clé InChI
UZGTZDAVLXLNGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709951
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709951