Principaux documents
ENAH11DD170D
Enamine
[3-(1,1-difluoroethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-(1,1-difluoroethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-9(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-12/h2-5H,6,12H2,1H3
Clé InChI
MKCZZRQZQCQBDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709868
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709868