Principaux documents
ENAH11DD1620
Enamine
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-6-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-2-10-12-6-8-5-7(11(14)15)3-4-9(8)13-10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
RDWFOTPRCCPZDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707944
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707944