Key Documents
ENAH11DD15BE
Enamine
[1-(4-bromophenyl)-2-fluoroethyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.56
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2-fluoro-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrFN.ClH/c1-12-9(6-11)7-2-4-8(10)5-3-7;/h2-5,9,12H,6H2,1H3;1H
Clé InChI
HBOXMBFIGLCFFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704200