Principaux documents
ENAH11DD1561
Enamine
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-11(13,7-10(14)15-2)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6H,7,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LSSWUBDYXLFHIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605