Principaux documents
ENAH11DD1536
Enamine
6-bromo-2-chloro-5-fluoro-1,3-benzothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.52
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-5-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2BrClFNS/c8-3-1-6-5(2-4(3)10)11-7(9)12-6/h1-2H
Clé InChI
UGCSTPXIODRBMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706570