Principaux documents
ENAH11DD12F2
Enamine
5-bromo-3-iodothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.94
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-iodo-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrIO2S/c6-3-1-2(7)4(10-3)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
CJFDZTGODIPKKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850