Principaux documents
ENAH11DD0DAB
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(pyrimidin-5-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl hydroxy(5-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-7(11)6(10)5-2-8-4-9-3-5/h2-4,6,10H,1H3
Clé InChI
GQONMURQTNGONL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1602001
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1602001