Key Documents
ENAH11DD0AA8
Enamine
2-(5-bromopyridin-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-bromo-2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3-4,9H2
Clé InChI
YSONVYGWEROTBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254272
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254272