Principaux documents
ENAH11DD0617
Enamine
2-cyclopentylpropan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-7(6-9)8-4-2-3-5-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
BFDSHANQIVLFPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240190
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240190