Key Documents
ENAH11DD0455
Enamine
(1-propylpiperidin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-propyl-2-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-2-6-11-7-4-3-5-9(11)8-10/h9H,2-8,10H2,1H3
Clé InChI
RUZPSFUHBCXGLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232054
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232054