Principaux documents
ENAH11DD0332
Enamine
5-ethynyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Pf
62-64
Iupac Name
5-ethynyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-4,7H,5-6H2
Clé InChI
OERRNMOURWJLFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223699
Melting Point
62-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223699