Principaux documents
ENAH11DD00BB
Enamine
1-chloro-4-isocyanobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.57
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H
Clé InChI
QPPCIPBFKQOIMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177124