Key Documents
ENAH11DCF825
Enamine
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-11-6-7-12(8-11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
Clé InChI
JUSLILFQZMQLMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603