Principaux documents
ENAH0CD4604F
Enamine
tert-butyl 3-[(2-cyanoethyl)amino]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-cyanoethyl)amino)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-5-10(9-15)14-7-4-6-13/h10,14H,4-5,7-9H2,1-3H3
Clé InChI
BBYHDIQXIHCULS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066