Principaux documents
ENAH0CD45FA0
Enamine
4-oxaspiro[2.4]heptan-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxaspiro[2.4]heptan-6-ol
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-5-3-6(1-2-6)8-4-5/h5,7H,1-4H2
Clé InChI
GEAKSOHRNZXSDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706909
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706909