Key Documents
ENAH0CD45DE6
Enamine
N-methyl-1-(methylamino)cyclopentane-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.69
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(methylamino)cyclopentane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-9-7(11)8(10-2)5-3-4-6-8;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H,9,11);1H
Clé InChI
DQGKHJJDGZVAEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707838
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1707838