Key Documents
ENAH0CD45D80
Enamine
2-amino-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrN5/c8-4-2-11-7-5(1-9)6(10)12-13(7)3-4/h2-3H,(H2,10,12)
Clé InChI
PWMGJULCOATZOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704817
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704817