Key Documents
ENAH0CD45D42
Enamine
[2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-7-8-3-1-2-4-9(8)10-12-5-6-13-10/h1-4,10H,5-7,11H2
Clé InChI
WDBJRROZZBOMAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704098
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704098