Principaux documents
ENAH0CD45D06
Enamine
2-bromo-1-{imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O.BrH/c10-5-8(13)7-6-11-9-3-1-2-4-12(7)9;/h1-4,6H,5H2;1H
Clé InChI
VRGFTLWLEAVPPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382