Principaux documents
ENAH0CD45D03
Enamine
2-{[(3-bromophenyl)(methyl)oxo-lambda6-sulfanylidene]amino}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(((3-bromophenyl)-(methylene)sulfinyl)amino)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3S2/c1-19(17,8-4-2-3-7(12)5-8)14-11-13-9(6-18-11)10(15)16/h2-6H,1H2,(H,15,16)(H,13,14,17)
Clé InChI
KLWNROBTFJGPBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703367
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703367