Principaux documents
ENAH0CD45CE7
Enamine
[(1H-imidazol-2-yl)carbamoyl]formic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((1H-imidazol-2-yl)amino)-2-oxoacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5N3O3.ClH/c9-3(4(10)11)8-5-6-1-2-7-5;/h1-2H,(H,10,11)(H2,6,7,8,9);1H
Clé InChI
COZNXUOICCMXLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703015