Principaux documents
ENAH0CD4596D
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2R)-2-hydroxycycloheptyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R)-2-hydroxycycloheptyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-9-7-5-4-6-8-10(9)14/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,13,15)/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
FXVLUNMZSAJYNE-NXEZZACHSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272082
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272082