Principaux documents
ENAH0CD45965
Enamine
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.05
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,2-difluorocycloheptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H9BrF2O/c8-5-3-1-2-4-7(9,10)6(5)11/h5H,1-4H2
Clé InChI
ZYHCUKSJEUOVTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268444