Principaux documents
ENAH0CD4592B
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h3,7H,2H2,1H3
Clé InChI
SELIBVBRTKHGSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979