Principaux documents
ENAH0CD4590A
Enamine
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
UIXWOQZATLBVFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325