Principaux documents
ENAH0CD457A1
Enamine
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-5-3-7(12(8,10)11)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
VGWFONKJNWBXPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246