Principaux documents
ENAH049F2FEE
Enamine
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.06
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(chloromethyl)cyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-3H2
Clé InChI
TVPKHXJMRBRIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700646