Principaux documents
ENAH049F2DFB
Enamine
N,1-dimethyl-3,4-dihydroisoquinolin-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.25
Numéro MDL:
Pf
131-132
Iupac Name
N,1-dimethyl-3,4-dihydro-6-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2/c1-8-11-4-3-10(12-2)7-9(11)5-6-13-8/h3-4,7,12-13H,1,5-6H2,2H3
Clé InChI
RMHPTYJKJKJERG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493
Melting Point
131-132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699493