Principaux documents
ENAH049F2D78
Enamine
(2E)-3-cyclopropyl-2-methylprop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-cyclopropyl-2-methyl-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-5(7(8)9)4-6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/b5-4+
Clé InChI
ZPSRHBWFNNDPCQ-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697143