Key Documents
ENAH049F2CEC
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3-amino-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-methoxy-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-5-7(11)8(6-12)14-4/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
STYSIWNZDIJKGC-JGVFFNPUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698393
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698393