Principaux documents
ENAH049F2C95
Enamine
(1-bromo-2,2-difluoroethenyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-bromo-2,2-difluorovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
JTOBSYSRCKFQFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697772