Principaux documents
ENAH049F2C42
Enamine
2-bromo-4H,5H,6H,7H,8H-thieno[3,2-c]azepine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNS.ClH/c9-8-4-6-5-10-3-1-2-7(6)11-8;/h4,10H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
KKMJRHUYCFSUNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699802
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699802