Key Documents
ENAH049F2BB1
Enamine
lithium(1+) ion 3-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.07
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 3-(hydroxymethyl)picolinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3.Li/c9-4-5-2-1-3-8-6(5)7(10)11;/h1-3,9H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
OIGGMGZRZATXNE-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697967