Principaux documents
ENAH049F28F9
Enamine
2-ethynyl-4-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H7N/c1-3-8-6-7(2)4-5-9-8/h1,4-6H,2H3
Clé InChI
CHNFBIGZXCEXGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694130